Learn More
Ethaverine, TRC
Código de producto. 17962455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17962455 10 mg 10 miligramos
17903465 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17962455 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE67670010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 486-47-5
Fórmula molecular C24 H29 N O4
Peso molecular (g/mol) 395.49
Sinónimo 1-(3,4-Diethoxybenzyl)-6,7-diethoxyisoquinoline, Perparine, 1-(3,4-Diethoxybenzyl)-6,7-diethoxyisoquinoline, 6,7-Diethoxy-1-(3,4-diethoxybenzyl)isoquinoline, Barbonin, Barbonine, Dyscural, Ethylpapaverine, Ethylpapaverine
Nombre IUPAC 1-[(3,4-dietoxifenil)metil]-6,7-dietoxiisoquinolina
SMILES CCOc1ccc(Cc2nccc3cc(OCC)c(OCC)cc23)cc1OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethaverine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29NO4/c1-5-26-21-10-9-17(14-22(21)27-6-2)13-20-19-16-24(29-8-4)23(28-7-3)15-18(19)11-12-25-20/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.2097
Porcentaje de pureza >95%