Learn More
Clorhidrato de ethaverina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de ethaverina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethaverine Hydrochloride |
| CAS | 985-13-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethaverine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H29 N O4 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Isoquinoline, 1-(3,4-diethoxybenzyl)-6,7-diethoxy-, hydrochloride (7CI,8CI), Isoquinoline, 1-[(3,4-diethoxyphenyl)methyl]-6,7-diethoxy-, hydrochloride (9CI), 6,7-Diethoxy-1-(3,4-diethoxybenzyl)isoquinoline hydrochloride, Barbonin hydrochloride, Diquinol, Ethabid, Ethaverine hydrochloride, Isovex, Laverin, Papetherine hydrochloride, Perparin, Perparin hydrochloride, Perparine hydrochloride, Perperine, Perperine hydrochloride, Ethylpapaverine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H29NO4.ClH/c1-5-26-21-10-9-17(14-22(21)27-6-2)13-20-19-16-24(29-8-4)23(28-7-3)15-18(19)11-12-25-20;/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.CCOc1ccc(Cc2nccc3cc(OCC)c(OCC)cc23)cc1OCC |
| Nombre IUPAC | 1-[(3,4-dietoxifenil)metil]-6,7-dietoxiisoquinolina;clorhidrato |
| Mostrar más |