Learn More
Clorhidrato de ethaverina, LoGiCal
Código de producto. 30460733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460733 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460733 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1575.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethaverine Hydrochloride
CAS 985-13-7
Nombres de analitos o componentes Ethaverine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H29 N O4 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Isoquinoline, 1-(3,4-diethoxybenzyl)-6,7-diethoxy-, hydrochloride (7CI,8CI), Isoquinoline, 1-[(3,4-diethoxyphenyl)methyl]-6,7-diethoxy-, hydrochloride (9CI), 6,7-Diethoxy-1-(3,4-diethoxybenzyl)isoquinoline hydrochloride, Barbonin hydrochloride, Diquinol, Ethabid, Ethaverine hydrochloride, Isovex, Laverin, Papetherine hydrochloride, Perparin, Perparin hydrochloride, Perparine hydrochloride, Perperine, Perperine hydrochloride, Ethylpapaverine
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29NO4.ClH/c1-5-26-21-10-9-17(14-22(21)27-6-2)13-20-19-16-24(29-8-4)23(28-7-3)15-18(19)11-12-25-20;/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCOc1ccc(Cc2nccc3cc(OCC)c(OCC)cc23)cc1OCC
Nombre IUPAC 1-[(3,4-dietoxifenil)metil]-6,7-dietoxiisoquinolina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 431.95
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.1863 g/mol