Learn More
Etanolamina, TRC
Código de producto. 30387116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30387116 1 g 1 g
1 options
Product Code. 30387116 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCE6765001G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethanolamine
CAS 141-43-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C2 H7 N O
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Aminoethanol, 1-Amino-2-hydroxyethane, 2-Amino-1-ethanol, 2-Aminoethyl alcohol, 2-Ethanolamine, 2-Hydroxyethanamine, 2-Hydroxyethylamine, Aminoethanol, Colamine, ETA, Envision Conditioner PDD 9020, Ethanolamine, Ethylolamine, Glycinol, Kolamin, MEA, MEA (alcohol), MEA 90, MEA-LCI, Mealan, Monoethanolamine, Olamine, R 100, R 100 (amine), Seramine, β-Aminoethanol, β-Aminoethyl alcohol, β-Ethanolamine, β-Hydroxyethylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
SMILES NCCO
Nombre IUPAC 2-aminoetanol
Peso molecular (g/mol) 61.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.0528
Porcentaje de pureza >95