Learn More
Clorhidrato de etanolamina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10761145 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10761145 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10226750 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10761145 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 217040010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 2002-24-6 | C2H7NO·HCl | 97.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2002-24-6
Fórmula molecular C2H7NO·HCl
Peso molecular (g/mol) 97.55
Número MDL MFCD00012892
Clave InChI PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminoethanol hydrochloride, ethanolamine hydrochloride, ethanolamine hcl, mea hydrochloride, monoethanolamine hydrochloride, ethanolamine chloride, colamine hydrochloride, ethanol, 2-amino-, hydrochloride, ethanolamine-hcl, 2-hydroxyethylammonium chloride
PubChem CID 74819
Nombre IUPAC 2-aminoetanol; clorhidrato
SMILES C(CO)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanolamine hydrochloride
Nombre de nota p.a.
Punto de fusión 84°C to 86°C
Color Beige o blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCH2CH2OH·HCl
Cantidad 1 kg
Beilstein 04, 275
Índice Merck 15, 3782
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.55
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Cristales aglomerantes
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanolamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.