Learn More
Clorhidrato de etanolamina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11323466 500 g 500 g
11313466 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11323466 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14322.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2002-24-6 | C2H8ClNO | 97.542 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2002-24-6
Fórmula molecular C2H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 97.542
Número MDL MFCD00012892
Clave InChI PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminoethanol hydrochloride, ethanolamine hydrochloride, ethanolamine hcl, mea hydrochloride, monoethanolamine hydrochloride, ethanolamine chloride, colamine hydrochloride, ethanol, 2-amino-, hydrochloride, ethanolamine-hcl, 2-hydroxyethylammonium chloride
PubChem CID 74819
Nombre IUPAC 2-aminoetanol; clorhidrato
SMILES C(CO)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanolamine hydrochloride
Punto de fusión 83°C to 86°C
Cantidad 500 g
Beilstein 3542892
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,3727
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.55
Porcentaje de pureza ≥98%