Learn More
Etanolamina-d7, TRC
Código de producto. 30386743
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30386743 5 mg -
30376156 10 mg 10 miligramos
30386304 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30386743 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE6765065MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1219802-89-7
Fórmula molecular C2 D7 N O
Peso molecular (g/mol) 68.126
Sinónimo Ethan-1,1,2,2-d4-ol-d, 2-(amino-d2)- (ACI), 2-(Amino-d2)ethan-1,1,2,2-d4-ol-d (ACI), Ethanolamine-d7, 2-Aminoethanol-D7
Nombre IUPAC N,N,1,1,2,2-hexadeuterio-2-deuteriooxietanol
SMILES [2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])N([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanolamine-d7
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1D2,2D2,4D/hD2
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.097