Learn More
Etanolamina certificada AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10736481 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10736481 500 mL 500 ML
10264190 2.5 L 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10736481 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor E/0701/08
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS 141-43-5
Fórmula molecular C2H7NO
Peso molecular (g/mol) 61.08
Número MDL MFCD00008183
Clave InChI HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine
PubChem CID 700
ChEBI CHEBI:16000
Nombre IUPAC 2-aminoetanol
SMILES NCCO
Especificaciones
Punto de fusión 10°C
Color Incolora
pH 12
Punto de ebullición 170°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 500 mL
Densidad del vapor 2.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.08g/mol
Presión de vapor 0.48mmHg at 20°C
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanolamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.