Learn More
Clorhidrato de benzoato de etanolamina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475600 25 g 25 g
11485600 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475600 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25864.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 545375-30-2
Fórmula molecular C9H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 201.65
Número MDL MFCD09953460
Clave InChI ZXTMLOSVFWKYCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanolamine benzoate hydrochloride, 2-aminoethyl benzoate hydrochloride, ethanolamine benzoate hydrochloride, 98+%, 2-benzoyloxyethylamine hydrochloride
PubChem CID 67778770
Nombre IUPAC benzoato de 2-aminoetilo; clorhidrato
SMILES Cl.NCCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanolamine benzoate hydrochloride
Punto de fusión 141°C to 142°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.65
Porcentaje de pureza ≥98%