Learn More
Etanolamina, ACS, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
4 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
2000 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11455160 500 mL 500 ml
11465160 4 x 500 mL 2000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11455160 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036260.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.60€
    56.65€ / 500 ml
    Ahorro 11.95€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 141-43-5 | C2H7NO | 61.08 g/mol
It is also used in messenger molecules such as palmitoylethanolamide, which have an effect on CB1 receptors. Ethanolamine is used as a scrubber for the removal of methyl bromide. Polyaniline doping ethanolamine is used for modified electrode preparation to measure uric acid in human body with the presence of antiscorbutic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-43-5
Fórmula molecular C2H7NO
Peso molecular (g/mol) 61.08
Número MDL MFCD00008183
Clave InChI HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine
PubChem CID 700
ChEBI CHEBI:16000
SMILES NCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanolamine
Nombre de nota For analysis ACS
Punto de fusión 10°C
Densidad 1.012 g/mL
Punto de ebullición 169°C to 170°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo >99+%
Índice de refracción 1.454
Cantidad 500 mL
Número UN UN2491
Beilstein 505944
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Índice Merck 14,3727
Información de solubilidad Miscible in water.
Nombre IUPAC 2-aminoetan-1-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.08
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ACS
Forma física Líquida
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanolamine, ACS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanolamine