Learn More
Etanolamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10133100 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 l
2.5 L
25 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
25 litros
250 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10133100 1 l 1 litro
10033213 250 mL 250 ML
10103200 2.5 L 2.50 litro
10552541 25 L 25 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10133100 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149580010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.35€
    47.65€ / 1 litros
    Ahorro 8.70€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 141-43-5 | C2H7NO | 61.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-43-5
Fórmula molecular C2H7NO
Peso molecular (g/mol) 61.08
Número MDL MFCD00008183
Clave InChI HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo etanolamina, monoetanolamina, aminoetanol, 2-hidroxietilamina, colamina, glicinol, olamina, 2-amino-1-etanol, etanol,2-amino, etilolamina
PubChem CID 700
ChEBI CHEBI:16000
SMILES NCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material etanolamina
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 10.3 °C
Densidad 1.0120g/mL
Punto de ebullición 170.0°C
Temperatura de inflamación 92 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCH2CH2OH
Índice de refracción De 1.4530 a 1.4550
Cantidad 1 l
Beilstein 04, 274
Fieser 01,357; 02,189; 04,222; 16,162
Índice Merck 15, 3782
Gravedad específica 1.012
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble. Otras solubilidades: miscible con metanol y acetona, soluble en benceno, éter, ccl4 y n-heptano
Nombre IUPAC 2-aminoetanol
Viscosidad 24 mPa.s (20 °C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.08
Presión de vapor 0.48 mmHg a 20 °C
Porcentaje de pureza 99 %
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanolamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.