Learn More
Etanolamina-13C2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethanolamine-13C2 |
| CAS | 143557-81-7 |
| Fórmula molecular | 13C2 H7 N O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Ethanol-13C2, 2-amino- (9CI), 2-Aminoethanol-1,2-13C2, Ethanolamine-13C2, 2-Aminoethanol-13C2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1+1,2+1 |
| SMILES | N[13CH2][13CH2]O |
| Nombre IUPAC | 2-amino(1,2-^{13}C_{2})etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 63.068 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 63.059 |