Learn More
Clorhidrato de etanolamina-13C2, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ethanolamine-13C2 Hydrochloride |
| CAS | 1173019-25-4 |
| Fórmula molecular | 13C2H7NO • (HCl) |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-Aminoethanol-13C2 Hydrochloride, 1-Amino-2-hydroxyethane-13C2 Hydrochloride, 2-Amino-1-ethanol-13C2 Hydrochloride, 2-Aminoethanol-13C2 Hydrochloride, 2-Aminoethyl Alcohol-13C2 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H/i1+1,2+1; |
| SMILES | N[13C][13C]O.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 63.073646 |