Learn More
Etanol (sin impuestos), Puriss. pa, reactivo ACS, reactivo Ph. Eur., 96% (v/v), sólo para titulares de licencias, Honeywell Riedel-de Haën™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethanol (Untaxed) |
| Punto de fusión | -114°C (literature) |
| Nombre de nota | Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., 96% (v/v), for license holders only |
| % máx. CAS | 100.0000% |
| Densidad | 0.789 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Cantidad | 2.5 L |
| Temperatura de inflamación | 12°C |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Fórmula lineal | CH2Cl2 |
| Número UN | UN1170 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.