Learn More
Solución de etanol al 96 %, grado de biología molecular, regulado, Fisher BioReagents™
Código de producto. 15518181
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15518181 1 l 1 litro
15552393 500 ml 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15518181 Proveedor Fisher Bioreagents N.º de proveedor BP82021
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Ideal para la concentración de muestras de ácidos nucleicos por precipitación
  • Se probó la DNasa y la Proteasa para verificar la ausencia de enzimas hidrolíticas
  • Combine esta mezcla con productos comerciales. “mini-preparación “kits o extracción tradicional
  • Etanol absoluto de grado ACS utilizado en la preparación de la solución
  • 96% mol de etanol Bio 1/EA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-17-5 , 7732-18-5
Fórmula molecular C2H6O
Peso molecular (g/mol) 46.069
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alcohol etílico, metilcarbinol, alcohol de grano, hidróxido de etilo, hidrato de etilo, anhidrol, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Nombre IUPAC etanol
SMILES CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución de etanol al 96 %
Cantidad 1 l
Envase Frasco de HDPE
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación ≤0,001%
Agua Del 2% al 6% (GC a TCD)
Grado Biología molecular
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanol Solution 96%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.