Learn More
Solución de etanol al 70 %, grado de biología molecular, Fisher BioReagents™
Código de producto. 15430665 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15430665 4 L 4 litros
15420665 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15430665 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP82014
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Uso para la concentración de muestras de ácidos nucleicos por precipitación
  • La ADNasa y la proteasa se han probado para verificar la ausencia de enzimas hidrolíticas
  • Combine esta mezcla con los kits comerciales de “minipreparación“ o extracción tradicional
  • Etanol absoluto de grado ACS utilizado en la preparación de la solución
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-17-5 , 7732-18-5
Fórmula molecular C2H6O
Peso molecular (g/mol) 46.069
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Nombre IUPAC etanol
SMILES CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 70% Ethanol Solution
Punto de fusión -114 °C
% mín. CAS 70%
Color Incolora
% máx. CAS 30%
Densidad 0,80g/cm3
Cantidad 4 L
Envase Frasco de HDPE
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación ≤0,001%
Agua 28%-32% (GC-TCD)
Punto de ebullición 78 °C
Grado Biología molecular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanol Solution 70%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta, concienzudamente tras la manipulación.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol