Learn More
Solución de etanol (sin gravar), analizada según Ph.Helv., 70 % (v/v) en H2O, solo para titulares de licencias, Solstice
Código de producto. 15640630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15640630 2.5 L 2.50 litro
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15640630 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 028772.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    99.02€ / 2.5 litros
    Ahorro 23.98€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-02-2027
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanol Solution
Nombre de nota Evaluado según Ph. Helv.
CAS 64-17-5
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 22 °C (71,6 °F)
Fórmula molecular C2H6O
Fórmula lineal C2H5OH
Número MDL MFCD00003568
Número UN UN1170
Beilstein 1718733
Sinónimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
Nombre IUPAC etanol
Peso molecular (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Formula Weight (peso de la fórmula) 46,07g/mol
Porcentaje de pureza 0%