Learn More
Etanol (sin impuestos), Puriss. pa, reactivo ACS, alcohol absoluto, sin aditivo, A15, ≥ 99,8%, sólo para titulares de licencia, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15670610
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
15670610 2.5 L 2.50 litro
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15670610 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 028602.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS 64-17-5
Fórmula molecular C2H6O
Peso molecular (g/mol) 46.069
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Nombre IUPAC etanol
SMILES CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanol (Untaxed)
Nombre de nota Puriss. p.a., ACS reagent, absolute alcohol, without additive, A15, ≥99.8%, for license holders only
% máx. CAS 100.0000%
Densidad 0.790 - 0.791 g/cm3
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 12°C
Envase Frasco de polietileno
Fórmula lineal CH2Cl2
Número MDL MFCD00000881
Número UN UN1170
Agua max. 0.2%
Beilstein 1718733
Punto de ebullición 78°C to 79°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 46
Porcentaje de pureza >99.8%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.