Learn More
Alla France™ Ethanol Hydrometer
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tipo | Ethanol Hydrometer |
| Exactitud | ±0.1% |
| Longitud (métrico) | 350 mm |
| Intervalo Brix | Del 60 al 70 % |