Learn More
Etanol desnaturalizado (no gravado), norma UK IDA para titulares de licencias en Irlanda y Reino Unido solamente, Honeywell™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethanol |
| Punto de fusión | -114°C (literature) |
| Nombre de nota | Denatured, (UK IDA standard) |
| % mín. CAS | ≥50.0000%, ≥3.0000% |
| % máx. CAS | ≤100.0000%, <10.0000% |
| Densidad | 0.789 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Cantidad | 2.5 L |
| Temperatura de inflamación | 14°C |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Fórmula lineal | TiCl4 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ethanol
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol; ethyl alcohol, methanol