Learn More
Etanol-d6, TRC
Código de producto. 30382586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382586 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30382586 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8901241G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanol-d6
CAS 1516-08-1
Fórmula molecular C2 2H6 O
Cantidad 1 g
Sinónimo Ethanol D6, Ethyl-d5 alcohol-d (6CI,7CI,8CI), 1,1,2,2,2-Pentadeuteroethanol-d, Deuterioethanol-d6, Deuteroethanol-d6, Hexadeuterioethanol, Hexadeuteroethanol, Perdeuterioethanol, Perdeuteroethanol, [2H6]Ethanol, Ethanol-d6 (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
SMILES [2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2-pentadeuterio-2-deuterioxietano
Peso molecular (g/mol) 52.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 52.0795