Learn More
Etanol d6, para RMN, anhidro, 99 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10267080 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1mL.
Tamaño de la unidad:
1 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10267080 1mL. 1 ML
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10267080 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 300680010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    101.00€ / 1 ml
    Ahorro 10.00€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 1516-08-1 | C2H6O | 52.106 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1516-08-1
Fórmula molecular C2H6O
Peso molecular (g/mol) 52.106
Número MDL MFCD00051020
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
Sinónimo ethanol-d6, 2h6 ethanol, hexadeuteroethanol, 2 h? ethan 2 h ol, ethyl-d5 alcohol-d, ethyl alcohol-d6, ethanol d, ethanol-d6 9ci
PubChem CID 102138
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2-pentadeuterio-2-deuterioxietano
SMILES CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanol-d6
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota For NMR
Densidad 0.8920g/mL
Deuterio (D) 98,5% mín
Cantidad 1mL.
Fórmula lineal C2D5OD
Formula Weight (peso de la fórmula) 52.12
Grado NMR
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanol-d6
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.