Learn More
Etanol-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethanol-d5 |
| CAS | 1859-08-1 |
| Fórmula molecular | C2 2H5 H O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Ethanol D5, Ethyl-d5 alcohol (6CI,7CI,8CI), Ethanol-1,1,2,2,2-d5, Ethyl-1,1,2,2,2-d5 alcohol, Ethan-d5-ol (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])O |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,2-pentadeuterioetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 51.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 51.0732 |