Learn More
Etanol-d, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethanol-d |
| CAS | 925-93-9 |
| Fórmula molecular | C2H5DO |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Ethyl Alcohol-d, Alcohol-d, Alcohol-d Anhydrous, Algrain-d, Anhydrol-d, Bioethanol-d, Black Warrant-d, CDA 19-d, Denatured Alcohol-d, Denatured Ethanol-d, Desinfektol EL-d, Esumiru WK 88-d, Ethicap-d, Ethyl Hydrate-d, Ethyl Hydroxide-d, Germ-X-d, Hinetoless-d, IMS 99-d, Infinity Pure-d, Jaysol-d, Jaysol S-d, Lux-d, Methylcarbinol-d, Molasses Alcohol-d, NSC 85228-d, Neocol CQ-d, Potato Alcohol-d, SDA 3A-d, SY Fresh M-d, Sekundasprit-d, Sterillium Rub-d, Synasol-d, Tecsol-d, Vinic Alcohol-d |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i3D |
| SMILES | [2H]OCC |
| Nombre IUPAC | deuterioxietano |
| Peso molecular (g/mol) | 47.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 47.0481 |