Learn More
Etanol d 6, 99,5 %(isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307968 1 g 1 g
11317968 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11307968 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036502.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 1516-08-1 | C2H6O | 52.106 g/mol
Persimmon, the fruit treated with ethanol-d_6, thioethers 9d and 9e were obtained, indicating that the C_2 unit originated from acetaldehyde which generated by oxidation of ethanol added externally.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1516-08-1
Fórmula molecular C2H6O
Peso molecular (g/mol) 52.106
Número MDL MFCD00051020
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
Sinónimo ethanol-d6, 2h6 ethanol, hexadeuteroethanol, 2 h? ethan 2 h ol, ethyl-d5 alcohol-d, ethyl alcohol-d6, ethanol d, ethanol-d6 9ci
PubChem CID 102138
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2-pentadeuterio-2-deuterioxietano
SMILES CCO
Spécification
Nombre del producto químico o material Ethanol-d6
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota Isotopic
Densidad 0.91 g/mL
Olor Alcohol-like
Sensibilidad Hygroscopic
Cantidad 1 g
Punto de ebullición 79°C
Fórmula lineal CD3CD2OD
Número UN UN1170
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 52.11
Porcentaje de pureza 99.5%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.