Learn More
Etanol absoluto, para HPLC, Fisher Chemical
Código de producto. 10428671 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10428671 2.5 L 2.50 LT
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10428671 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor E/0665DF/17
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
C2H6O, número CAS 64-17-5, alcohol, algrain, alcohol, anhidrol, alcohol etílico, hidrato de etilo, hidróxido de etilo, alcohol de grano, metilcarbinol, tecsol, 2,5 l, 78 °C, CHEBI:16236, incoloro, 46,07 g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, etanol, - 114 °C, 3568, 46.069, botella de vidrio ámbar, líquido, 702
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 7
Punto de fusión -114 °C
CAS 64-17-5
Color Incolora
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Fórmula molecular C2H6O
Número MDL 3568
Sinónimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
Punto de ebullición 78 °C
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
Nombre IUPAC etanol
Peso molecular (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Formula Weight (peso de la fórmula) 46,07g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanol, absolute
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol