Learn More
Etanol absoluto 99,8+%, certificado AR Para análisis, cumple con las especificaciones analíticas de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosBeschreibung
C2H6O, número CAS-64-17-5, 2,5 l, 78 grados C, CHEBI:16236, incoloro, 46,07 g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, etanol, -114 grados C, 3568, 46,069, frasco de vidrio ámbar, líquido, 702, CCO
Spezifikation
Spezifikation
| Envase | Frasco de plástico HDPE |
| Forma física | Líquido |
| Color | Incolora |
| pH | 7 |
| Punto de fusión | -114 °C |
| Punto de ebullición | 78 °C |
| Cantidad | 5 L |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 46,07g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethanol 96%, technical, duty free
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?