Learn More
Etanol, absoluto (al 200 %), grado de biología molecular, Fisher BioReagents™
Código de producto. 16695992 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 ml
2.5 L
4 L
Tamaño de la unidad:
0.10 litro
2.50 litro
4 litros
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16695992 4 L 4 litros
16685992 100 mL 0.10 litro
16606002 500 ml 500 ml
16688242 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 16695992 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP28184
Desde productos químicos hasta cromatografía
Usar código promocional 27991
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Cumple con las especificaciones ACS
  • Cumple con las especificaciones ACS
  • Para la precipitación y purificación de ácidos nucleicos
  • El etanol ultrapuro de grado de biología molecular se utiliza para la precipitación y purificación de biomoléculas, como ácidos nucleicos y proteínas
  • También se utiliza en histología para preparar reactivos de coloración y decoloración y para deshidratar tejidos antes de la inclusión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-17-5
Fórmula molecular C2H6O
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Nombre IUPAC etanol
SMILES CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanol
Punto de fusión -114°C
Nombre de nota Absolute (200 Proof)
Color Incolora
Cantidad 4 L
Temperatura de inflamación 12°C (53.6°F)
Identificación Pass Test
Espectro infrarrojo Conforme a referencia
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza DNase-, RNase- and Protease-Free
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo Assay: ≥99.5% (v/v)
Ácido valorable 0.0005 mEq /g max.
Base valorable 0.0002 mEq /g max.
Fórmula lineal C2H5OH
Agua 0.2% max.
Índice Merck 15, 3814
Punto de ebullición 78°C
Peso molecular (g/mol) 46.069
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.07
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Biología molecular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Molecular Biology Grade Ethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol