Learn More
Etanol, absoluto (al 200 %), grado de biología molecular, Fisher BioReagents™
Código de producto. 16606002 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 ml
2.5 L
4 L
Tamaño de la unidad:
0.10 litro
2.50 litro
4 litros
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16606002 500 ml 500 ml
16685992 100 mL 0.10 litro
16688242 2.5 L 2.50 litro
16695992 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 16606002 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2818500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.05€
    62.20€ / 500 ml
    Ahorro 10.85€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Cumple con las especificaciones ACS
  • Cumple con las especificaciones ACS
  • Para la precipitación y purificación de ácidos nucleicos
  • El etanol ultrapuro de grado de biología molecular se utiliza para la precipitación y purificación de biomoléculas, como ácidos nucleicos y proteínas
  • También se utiliza en histología para preparar reactivos de coloración y decoloración y para deshidratar tejidos antes de la inclusión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-17-5
Fórmula molecular C2H6O
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alcohol etílico, metilcarbinol, alcohol de grano, hidróxido de etilo, hidrato de etilo, anhidrol, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Nombre IUPAC etanol
SMILES CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etanol
Punto de fusión -114 °C
Nombre de nota Absoluta (200 pruebas)
Color Incolora
Cantidad 500 ml
Temperatura de inflamación 12 °C (53,6 °F)
Identificación Superar pruebas
Espectro infrarrojo Conforme a referencia
Envase Frasco de plástico
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa
Residuos después de la evaporación 0,001% máx.
Intervalo de porcentaje de ensayo Ensayo: ≥99,5% (v/v)
Ácido valorable 0,0005 mEq/g máx.
Base valorable 0,0002 mEq/g máx.
Fórmula lineal C2H5OH
Agua 0,2% máximo.
Índice Merck 15, 3814
Punto de ebullición 78 °C
Peso molecular (g/mol) 46.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.07
Porcentaje de pureza ≥99,5 %
Grado Biología molecular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Molecular Biology Grade Ethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol