Learn More
Etanol 99%+, Absoluto, Extra Puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10048291 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
2.5 l
5 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
25 LT
25 litros
5 LT
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10048291 2.5 l Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10680993 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 litro
10610813 2.5 L Frasco de HDPE 2.50 LT
10375842 5 L Frasco de plástico 5 LT
10233962 25 L Recipiente de metal 25 litros
10385842 25 L Recipiente de plástico 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10048291 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor E/0600DF/17
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46.07 g/mol
Etanol 99%+, Absoluto, Extra Puro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-17-5
Fórmula molecular C2H6O
Número MDL 3568
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alcohol etílico, metilcarbinol, alcohol de grano, hidróxido de etilo, hidrato de etilo, anhidrol, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Nombre IUPAC etanol
SMILES CCO
Especificaciones
Punto de fusión -114 °C
Color Incolora
Cantidad 2.5 l
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 59 hPa a 20 °C
Viscosidad 1,2 mPaS a 20 °C
Punto de ebullición 78 °C
Peso molecular (g/mol) 46.069
Formula Weight (peso de la fórmula) 46,07g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanol 99+%, absolute
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol