Learn More
Etanol, 99.5 %, extra seco, absoluto, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10617864 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10617864 100 ml Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
10483195 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 LT
10646134 2.5 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10617864 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397691000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.60€
    59.70€ / 100 ml
    Ahorro 4.90€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Etanol, >-99,5 %, C2H6O, número de CAS 64-17-5, 7732-18-5, algrain, alcohol, hidróxido de etilo, hidrato de etilo, alcohol, alcohol etílico, anhidrol, metilcarbinol, tecsol, alcohol de grano, 100 ml, CHEBI:16236, incoloro, 0,7900 g/ml, 46,07, extraseco, peligro, Declaración GHS P de líquido y vapor altamente inflamable.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-17-5 , 7732-18-5
Fórmula molecular C2H6O
Peso molecular (g/mol) 46.069
Número MDL MFCD00003568
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alcohol etílico, metilcarbinol, alcohol de grano, hidróxido de etilo, hidrato de etilo, anhidrol, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Nombre IUPAC etanol
SMILES CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etanol
Nombre de nota Extra seco
Color Incolora
Densidad 0.7900 g/ml
Cantidad 100 ml
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación 0.001 % máx.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Fórmula lineal CH3CH2OH
Número UN 1170
Agua 0.005 % máx.
Índice Merck 15, 3814
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.07
Porcentaje de pureza ≥99.5 %
Grado Extra seco
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Indicado para fabricación y uso en el laboratorio. No indicado para uso en bebidas