Learn More
Etanol, 96% (v/v), extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10253912 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Envase unitSize
10253912 Frasco de HDPE 2.50 LT
10162252 Frasco de vidrio ámbar 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10253912 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor E/0551DF/C17
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS 64-17-5
Fórmula molecular C2H6O
Peso molecular (g/mol) 46.07
Número MDL 3568
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Nombre IUPAC etanol
SMILES CCO
Especificaciones
Punto de fusión -114°C
Color Incolora
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de HDPE
Forma física Líquido
Punto de ebullición 78°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.07g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanol (96% v/v)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.