Learn More
Etanol 96% v/v, Certificado AR Para análisis, cumple con las especificaciones analíticas de BP y Ph. Europa, Fisher Chemical™
Código de producto. 10332562 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 LT
5 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10332562 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10703753 5 L Frasco de HDPE 5 LT
10608932 25 L Recipiente de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10332562 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor E/0555DF/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    112.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 20.00€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
C2H6O, número CAS-64-17-5, 2,5 l, 78 grados C, CHEBI:16236, incoloro, 46,07 g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, -114 grados C, 3568, botella de vidrio ámbar, líquido, 702
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-17-5
Fórmula molecular C2H6O
Peso molecular (g/mol) 46.07
Número MDL 3568
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Especificaciones
Punto de fusión -114 °C
Color Incolora
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Punto de ebullición 78 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 46,07g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanol (96% v/v)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol