Learn More
Etanol, 95 % (v/v), certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10315752 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
10315752 2.5 L 2.50 LT
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10315752 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor E/0550DF/17
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio ámbar
CAS 64-17-5
Forma física Líquido
Fórmula molecular C2H6O
Número MDL 3568
Color Incolora
Punto de fusión -114°C
Punto de ebullición 78°C
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
Nombre IUPAC etanol
Peso molecular (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
Cantidad 2.5 L
ChEBI CHEBI:16236
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.07g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanol (95% v/v)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.