Especificaciones
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Forma física | Líquido |
| Fórmula molecular | C2H6O |
| Color | Incolora |
| Punto de fusión | -114 °C |
| Punto de ebullición | 78 °C |
| Cantidad | 1 L |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 46,07g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ethanol (95% v/v)
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.