Learn More
Etanol al 70 %, técnico, no desnaturalizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13287993 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Envase:
Bidón de metal
Tamaño de la unidad:
5 LT
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13287993 5 L Bidón de metal 5 LT
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 13287993 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444280050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    120.00€ / 5 litros
    Ahorro 9.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanol
Punto de fusión -48.0°C
CAS 64-17-5
Cantidad 5 L
Temperatura de inflamación 21°C
Envase Bidón de metal
Intervalo de porcentaje de ensayo 70%
Fórmula molecular C2H6O
Fórmula lineal CH3CH2OH
Índice Merck 15, 3814
Punto de ebullición 85.0°C to 90.0°C
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble.
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
Nombre IUPAC etanol
Peso molecular (g/mol) 46.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.07
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanol, 60%, technical
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol
Indicado para fabricación y uso en el laboratorio. No indicado para uso en bebidas