Learn More
Etanol 500 mg/100 ml en agua, LoGiCal
Código de producto. 30460798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30460798 1 mL
1 options
Código de producto. 30460798 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCETH500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Etanol 500 mg/100 ml en agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethanol
CAS 64-17-5
Cantidad 1 mL
Fórmula molecular C2 H6 O
Formulación Solución única
Sinónimo Ethanol, Dehydrated Alcohol, Ethanol (9 CI, ACI), Ethyl alcohol (6 CI, 7 CI, 8 CI), 100 C.NPA, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A
Fórmula InChI InChI=1 S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
SMILES CCO
Nombre IUPAC etanol
Peso molecular (g/mol) 46.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 46,0419 g/mol