Learn More
Etanol 20 mg/100 ml en agua, LoGiCal
Descripción
Etanol 20 mg/100 ml en agua
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethanol |
| CAS | 64-17-5 |
| Cantidad | 1 mL |
| Fórmula molecular | C2 H6 O |
| Formulación | Solución única |
| Sinónimo | Ethanol, Dehydrated Alcohol, Ethanol (9 CI, ACI), Ethyl alcohol (6 CI, 7 CI, 8 CI), 100 C.NPA, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A, SDA 3 A |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCO |
| Nombre IUPAC | etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 46.07 |
| Mostrar más |