Learn More
Ethanol, 200 Proof (100%), USP/EP/ACS, Tax-Paid, Fisher Chemical™
Código de producto. 15802544 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
4 litros
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15802544 4 L Frasco de vidrio 4 litros
1 options
Código de producto. 15802544 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A4094
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Etanol de prueba 200 con impuestos pagados que cumple con las especificaciones de pruebas de la USP, EP y ACS para fomentar la colaboración entre regiones y reducir potencialmente el inventario de laboratorio para aplicaciones de etanol.
  • Cumple con las especificaciones de pruebas USP, EP y ACS
  • Consolide sus compras en un código de producto y reduzca potencialmente el inventario
  • Adecuado para su uso como limpiador, disolvente o reactivo en diversas aplicaciones
  • Envasado en tamaños pensados para el laboratorio
  • Los precios incluyen impuestos
  • La combinación de especificaciones de pruebas compendiales permite su uso en distintas regiones
  • Solo para uso en investigación; no para fines de diagnóstico humano o animal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-17-5
Fórmula molecular C2H6O
Peso molecular (g/mol) 46.07
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Nombre IUPAC etanol
SMILES CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanol, 200 Proof
Punto de fusión -114°C
Absorbancia 0.40 max. at 240nm (USP, EP), 0.30 max at 250-260nm (USP, EP), 0.10 max at 270-340nm (USP, EP)
Cantidad 4 L
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación 0.001% max. (ACS)
Agua 0.2% max. (ACS)
Punto de ebullición 78°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.07
Grado ACS/EP/USP
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanol 200 Proof USP EP ACS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol
Para uso exclusivo en investigación