Learn More
Etanol-1,1,2,2-d4-amina HCl, CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Aminoethanol-1,1,2,2-D4 Hydrochloride |
| CAS | 2483832-03-5 |
| Fórmula molecular | C2 D4 H3 N O . Cl H |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Ethan-1,1,2,2-d4-ol, 2-amino-, hydrochloride (1:1) (ACI), 2-Aminoethan-1,1,2,2-d4-ol hydrochloride, 2-Aminoethanol-d4 hydrochloride, 2-Aminoethanol-1,1,2,2-D4 hydrochloride, Ethanolamine-d4 hydrochloride, Ethanol-1,1,2,2-d4-amine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1 H/i1D2,2D2; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])O |
| Nombre IUPAC | 2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioetanol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 101.5687 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101,0545 g/mol |
| Show More |