Learn More
Etanol-1,1,2,2-d4-amina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethanolamine D4 |
| CAS | 85047-08-1 |
| Fórmula molecular | C2 2H4 H3 N O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])O |
| Nombre IUPAC | 2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 65.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 65.0779 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |