Learn More
Ethanol, 99.8%, for Analysis, Absolute
Código de producto. 11934051 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11934051 2.5 L 2.50 litro
11924051 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11934051 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445730025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.00€
    273.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 23.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
99.8% Ethanol for Analysis in a glass bottle. | CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • 99.8% Ethanol for Analysis, Absolute
  • GHS P Statement: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. Wear eye protection/face protection. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-17-5
Fórmula molecular C2H6O
Peso molecular (g/mol) 46.07
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC etanol
SMILES CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanol
Punto de fusión -114.0°C
Densidad 0.7900 g/mL
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 12°C
Envase Glass Bottle
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Gravedad específica 0.79
Fórmula lineal CH3CH2OH
Viscosidad 1.2 mPa.s (20°C)
Índice Merck 15, 3814
Punto de ebullición 78.0°C
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: completely soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.07
Grado Analítica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Indicado para fabricación y uso en el laboratorio. No indicado para uso en bebidas