Learn More
Etanotiol, TRC
Product Code. 30369017
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Unit Size:
500 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
30369017 500 mL 500 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30369017 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE676470500ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethanethiol
CAS 75-08-1
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C2 H6 S
Cantidad 500 mL
Sinónimo Ethyl hydrosulfide, Ethyl mercaptan, Ethyl thioalcohol, Mercaptoethane, NSC 93877, Thioethanol, Thioethyl alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
SMILES CCS
Nombre IUPAC etanotiol
Peso molecular (g/mol) 62.134
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.019
Porcentaje de pureza >95