Learn More
Etanotiol, TRC
Código de producto. 30388030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30388030 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 30388030 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE676470250ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanethiol
CAS 75-08-1
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C2 H6 S
Cantidad 250 mL
Sinónimo Ethyl hydrosulfide, Ethyl mercaptan, Ethyl thioalcohol, Mercaptoethane, NSC 93877, Thioethanol, Thioethyl alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
SMILES CCS
Nombre IUPAC etanotiol
Peso molecular (g/mol) 62.134
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.019
Porcentaje de pureza >95