Learn More
Etanetiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15481087 25 mL 25 ml
15491087 100 mL 100 ml
15401097 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15481087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 022585.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-08-1 | C2H6S | 62.13 g/mol
Ethanethiol acts as a stabilizer for adhesives and an odorant for natural gas. It is used in the odorless liquefied petroleum gas (LPG) in order to find out the gas leaks. It is used as key starting material for the preparation of ethylsulfonic acid, diethyldisulfide and sodium ethylmercaptide. Further, it is also used in the underground mining industry as stench gas. In organic synthesis, it gives powerful nucleophile set- in the presence of sodium hydroxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-08-1
Fórmula molecular C2H6S
Peso molecular (g/mol) 62.13
Número MDL MFCD00004887
Clave InChI DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl mercaptan, mercaptoethane, thioethanol, ethyl hydrosulfide, ethyl sulfhydrate, ethyl thioalcohol, thioethyl alcohol, 1-mercaptoethane, aethanethiol, aethylmercaptan
PubChem CID 6343
Nombre IUPAC etanotiol
SMILES CCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanethiol
Punto de fusión -148°C
Color Incolora
Densidad 0.84 g/mL
Punto de ebullición 35°C
Temperatura de inflamación -48°C (-55°F)
Olor Unpleasant
Fórmula lineal CH3CH2SH
Índice de refracción 1.431
Cantidad 25 mL
Número UN UN2363
Beilstein 773638
Índice Merck 14,3726
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ether,waterMiscible with alcohol,petroleum naphtha,acetone,dilute alkali and ether; Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanethiol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanethiol