Learn More
Éster S-[3-[(1,3-dihidro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-il)oxi]propílico del ácido etanotioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethanethioic Acid S-[3-[(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)oxy]propyl] Ester |
| CAS | 1088-37-5 |
| Fórmula molecular | C13H13NO4S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Thioacetic Acid S-ester with N-(3-Mercaptopropoxy)phthalimide (7CI,8CI), NSC 101750 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13NO4S/c1-9(15)19-8-4-7-18-14-12(16)10-5-2-3-6-11(10)13(14)17/h2-3,5-6H,4,7-8H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)SCCCON1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| Nombre IUPAC | Etanotioato de S-[3-(1,3-dioxoisoindol-2-il)oxipropilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 279.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.0565 |