Learn More
Cloruro de etanosulfonilo, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10581271 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
50 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2,5 LT
5 ML
50 ML
500 ML
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10581271 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10154650 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
10571271 50 mL Frasco de vidrio 50 ML
10174600 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10015923 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10581271 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215821000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 594-44-5 | C2H5ClO2S | 128.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 594-44-5
Fórmula molecular C2H5ClO2S
Peso molecular (g/mol) 128.57
Número MDL MFCD00007460
Clave InChI FRYHCSODNHYDPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylsulfonyl chloride, ethylsulfochloride, 1-ethanesulfonyl chloride, ethanesulphonyl chloride, ethanesulfonylchloride, unii-b56zoc898a, ethylsulfonylchloride, ethansulfonyl chloride, ethansulfonylchlorid, ethanesulfonylchoride
PubChem CID 11667
Nombre IUPAC cloruro de etanosulfonilo
SMILES CCS(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanesulfonyl chloride
Nombre de nota 98+%
Color Marrón a rosa-morado o incoloro a amarillo
Densidad 1.3500g/mL
Punto de ebullición 177.0°C
Temperatura de inflamación 83°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5SO2Cl
Índice de refracción 1.4520 to 1.4540
Cantidad 100 mL
Beilstein 04, 6
Gravedad específica 1.35
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: soluble in acetone and ethyl ether
Viscosidad 1.44 mm2/s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.58
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.