Learn More
Cloruro de etanosulfonilo, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10154650 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
50 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2,5 LT
5 ML
50 ML
500 ML
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10154650 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
10571271 50 mL Frasco de vidrio 50 ML
10581271 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10174600 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10015923 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10154650 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215820050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 594-44-5 | C2H5ClO2S | 128.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 594-44-5
Fórmula molecular C2H5ClO2S
Peso molecular (g/mol) 128.57
Número MDL MFCD00007460
Clave InChI FRYHCSODNHYDPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylsulfonyl chloride, ethylsulfochloride, 1-ethanesulfonyl chloride, ethanesulphonyl chloride, ethanesulfonylchloride, unii-b56zoc898a, ethylsulfonylchloride, ethansulfonyl chloride, ethansulfonylchlorid, ethanesulfonylchoride
PubChem CID 11667
Nombre IUPAC cloruro de etanosulfonilo
SMILES CCS(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanesulfonyl chloride
Nombre de nota 98+%
Color Marrón a rosa-morado o incoloro a amarillo
Densidad 1.3500g/mL
Punto de ebullición 177.0°C
Temperatura de inflamación 83°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5SO2Cl
Índice de refracción 1.4520 to 1.4540
Cantidad 5 mL
Beilstein 04, 6
Gravedad específica 1.35
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: soluble in acetone and ethyl ether
Viscosidad 1.44 mm2/s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.58
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.