Learn More
Cloruro de etanosulfonilo, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450148 25 g 25 g
11460148 100 g 100 g
11470148 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450148 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23723.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 594-44-5 | C2H5ClO2S | 128.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 594-44-5
Fórmula molecular C2H5ClO2S
Peso molecular (g/mol) 128.57
Número MDL MFCD00007460
Clave InChI FRYHCSODNHYDPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylsulfonyl chloride, ethylsulfochloride, 1-ethanesulfonyl chloride, ethanesulphonyl chloride, ethanesulfonylchloride, unii-b56zoc898a, ethylsulfonylchloride, ethansulfonyl chloride, ethansulfonylchlorid, ethanesulfonylchoride
PubChem CID 11667
Nombre IUPAC cloruro de etanosulfonilo
SMILES CCS(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanesulfonyl chloride
Punto de fusión -70°C
Densidad 1.35
Punto de ebullición 176°C to 178°C
Temperatura de inflamación 83°C (181°F)
Fórmula lineal CH3CH2SO2Cl
Índice de refracción 1.454
Cantidad 25 g
Número UN UN2927
Beilstein 773865
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.57
Porcentaje de pureza ≥98%