Learn More
Ácido etanosulfónico, TRC
Código de producto. 30376687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376687 100 mg
30376686 1 g
30369359 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30376687 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE937880100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 594-45-6
Fórmula molecular C2H6O3S
Peso molecular (g/mol) 110.13
Sinónimo 1-Ethanesulfonic acid, Ethylsulfonic acid
SMILES CCS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanesulfonic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6O3S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3,(H,3,4,5)
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.0038